Få mere at vide
Ethidium-D5 Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethidium-D5 Bromide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H/i1D3,2D2; |