Få mere at vide
Ethidium Bromide, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518204 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
POLYSTORMOR
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15518204 1 g POLYSTORMOR Hver
1 options
Artikelnummer. 15518204 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 400700
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Nucleic Acid Detection in Electrophoresis
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethidium Bromide
CAS 1239-45-8
Emballage POLYSTORMOR
Molekylær formel C21H20BrN3
MDL nummer MFCD00011724
Mængde 1 g
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
InChI nøgle ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC navn 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide
Molekylvægt (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formel vægt 394.31
Grad Ultrapure Bioreagent