Få mere at vide
Ethidium Bromide Solution, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10375700 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10375700 50 mL 50ml
10714181 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10375700 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/P800/10
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1239-45-8
Molekylær formel C21H20BrN3
Molekylvægt (g/mol) 394.32
MDL nummer MFCD00011724
InChI nøgle ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
IUPAC navn 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide
SMIL [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Tekniske data
Farve Red
Emballage Amber glass bottle
Mængde 50 mL
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethidium Bromide solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.