Få mere at vide
MP Biomedicals™ Ethidium Bromidopløsning (10 mg/ml)
Artikelnummer. 11427060 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
6 x 10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
60ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427060 6 x 10 ml 60ml
11417060 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11427060 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11ETBC1002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 DKK
    1465.32 DKK / 60ml
    Spare 74.68 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ethidium Bromidopløsning (10 mg/ml), molekylærbiologisk kvalitet
  • Ethidium bromid (EtBr) er nyttig til alle applikationer, der kræver nukleinsyrefarvning, inklusive CsCl-plasmid-DNA-isolering og er den mest almindeligt anvendte nukleinsyrefarvning til PAGE- eller agarosegelelektroforese.
  • Ethidium bromid er blevet brugt i en række fluorimetriske assays for nukleinsyrer.
  • En 10 mg/ml brugsklar opløsning af EtBr i specielt filtreret, deioniseret vand.
  • Ethidium bromid (EtBr) er nyttig til alle applikationer, der kræver nukleinsyrefarvning, inklusive CsCl-plasmid-DNA-isolering og er den mest almindeligt anvendte nukleinsyrefarvning til PAGE- eller agarosegelelektroforese.
  • Det har vist sig at binde til enkeltstrenget DNA (selv om det ikke er så stærkt) og trestrenget DNA.
  • MP 's EtBr giver en dyb rød farve til DNA ved at fungere som et interkalationsmiddel mellem stivelsesbaserne.
  • På grund af sin evne til at binde til DNA er EtBr en hæmmer af DNA-polymerase.
Tekniske data
CAS 1239-45-8
Opdagelse 15-30 minutter med 0,5 mg/ml opløsning
Farve Mørkerød/lilla
Koncentration 10 mg/mL
Form Væske
Til brug med (applikation) Nukleinsyreelektroforese; Blotting & Detektion; Nukleinsyregelelektroforese og blotting
Molekylvægt (g/mol) 394.3
Mængde 6 x 10 ml
Opbevaringskrav Opbevares ved +4 °C, beskyttes mod lys.
Produkttype Fluorescerende DNA/RNA-farvning