Få mere at vide
MP Biomedicals™ Ethidium Bromidopløsning (10 mg/ml)
Artikelnummer. 11417060 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
6 x 10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
60ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417060 10 ml 10ml
11427060 6 x 10 ml 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11417060 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11ETBC1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    525.01 DKK / 10ml
    Spare 26.99 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ethidium Bromidopløsning (10 mg/ml), molekylærbiologisk kvalitet
  • Koncentration: 0,95 – 1,05 %
  • Renhed (på tør basis):> 98,0 %
  • RNase, DNase, Protease fri
  • Fluorescerende DNA og RNA interkalerende middel.
  • Anvendes som farvestof til DNA- og RNA-elektroforese.
  • Opbevaring: Opbevares ved + 4 °C beskyttet mod lys.
  • En 10 mg/ml brugsklar opløsning af EtBr i specielt filtreret, deioniseret vand.
  • Ethidium bromid er blevet brugt i en række fluorimetriske assays for nukleinsyrer.
  • Det har vist sig at binde til enkeltstrenget DNA (selv om det ikke er så stærkt) og trestrenget D
  • Ethidium bromid (EtBr) er nyttig til alle applikationer, der kræver nukleinsyrefarvning, inklusive CsCl-plasmid-DNA-isolering og er den mest almindeligt anvendte nukleinsyrefarvning til PAGE- eller agarosegelelektroforese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 1239-45-8
Opdagelse 15-30 minutter med 0,5 mg/ml opløsning
Farve Mørkerød/lilla
Koncentration 10 mg/mL
Form Væske
Til brug med (applikation) Nukleinsyreelektroforese; Blotting & Detektion; Nukleinsyregelelektroforese og blotting
Molekylvægt (g/mol) 394.3
Mængde 10 ml
Opbevaringskrav Opbevares ved +4 °C, beskyttes mod lys.
Produkttype Fluorescerende DNA/RNA-farvning
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ethidium bromide solution 10µg/ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethidium bromide