Få mere at vide
Ethidium bromidopløsning, 10 mg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494679
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494679 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15494679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62282.AB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    634.85 DKK
    538.65 DKK / 10ml
    Spare 96.20 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394,32 g/mol
Ethidium bromid er blevet brugt i en række fluorimetriske assays for nukleinsyrer.1,2,3 Det har vist sig at binde til enkeltstrenget DNA (dog ikke så stærkt) og trestrenget DNA.4 På grund af dets evne til at binde til DNA er EtBr en hæmmer af DNA-polymerase. Ethidium bromid interkalerer dobbeltstrenget DNA og RNA og fungerer som et rammeskifte-mutagen. Det kan også bruges sammen med acridin orange for at skelne mellem levedygtige, apoptotiske og nekrotiske celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethidium bromide soln.
Farve Rød
CAS 1239-45-8
Koncentration 10mg/ml
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C21H20BrN3
MDL nummer MFCD00011724
Mængde 10 mL
FN nummer UN2810
Merck Index 14,4731
Fysisk form Væske
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (10 mg/ml).
InChI nøgle ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC navn 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
Molekylvægt (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formel vægt 394.32
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethidium bromide solution, 10 mg/ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide