Få mere at vide
Ethidium bromidopløsning, 0,625 mg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Til visualisering af DNA i gelelektroforese
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethidium bromide soln. |
| Farve | Rød |
| CAS | 1239-45-8 |
| Koncentration | 0.625mg/ml |
| Lugt | Lugtfri |
| Molekylær formel | C21H20BrN3 |
| MDL nummer | MFCD00011724 |
| Mængde | 5 mL |
| FN nummer | UN2810 |
| Merck Index | 14,4731 |
| Vis mere |