Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethidium Bromid, Molekylær Biologisk Grad, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød til lilla |
| Formel vægt | 394.32 |
| Smeltepunkt | omkring 261° dec. |
| Lugt | Svag |
| Produkttype | Ethidium Bromid |
| Renhed | Molekylærbiologi karakter |
| Mængde | 25 g |
| Form | Pulver |
| Assay | 98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethidium bromide, Molecular Biology Grade
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide