Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethidium Bromid, elektroforese-reagens, 98 % (tørvægt)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød til lilla |
| Formel vægt | 394.32 |
| Smeltepunkt | ca. 261° |
| Lugt | Svag |
| Produkttype | Ethidium Bromid, elektroforese-reagens |
| Renhed | tør vægt |
| Mængde | 5 g |
| Assay | 98% |