Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethidium Bromid, elektroforese-reagens, 98 % (tørvægt)
Artikelnummer. 15420527
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420527 1 g 1g
15430527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420527 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66192.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3, C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1239-45-8
Molekylær formel C21H20BrN3
Synonym 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid; Homidiumbromid
Tekniske data
Farve Rød til lilla
Formel vægt 394.32
Beilstein 3642536
Smeltepunkt ca. 261°
Lugt Svag
InChI nøgle ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Produkttype Ethidium Bromid, elektroforese-reagens
SMIL [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC navn 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-iumbromid
Molekylvægt (g/mol) 394.32
Renhed tør vægt
Mængde 1 g
Assay 98%