Få mere at vide
Ethidium™ Bromide, for Electrophoresis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10773601 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10773601 5 g Glass Jar 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10773601 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/P700/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 1239-45-8
Smeltepunkt 260°C
Farve Purple
pH 4.0 to 7.0
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C21H20BrN3
MDL nummer MFCD00011724
Mængde 5 g
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
InChI nøgle ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC navn 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide
Molekylvægt (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formel vægt 394.3g/mol
Fysisk form Powder