Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethidium bromid affarvningsposer, med aktiveringsopløsning.
Artikelnummer. 15420277
Skift visning
Mængde:
25 stk.
Pakningsstørrelse:
30mm
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420277 25 stk. 30mm
1 options
Artikelnummer. 15420277 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62931.8U
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ethidium bromidaffarvningsposer bruges til sikkert at fjerne ethidiumbromid fra opløsning under nattens behandling. Hver pose ekstraherer op til 5 mg af Ethidium Bromid fra opløsning minimerer således forskningspersonalets eksponering for dette materiale. Den specielle absorberende blanding tilbageholder farvestofmolekyler i en praktisk pose til fjernelse og forbrænding. Det giver et sikrere og mere økonomisk middel til bortskaffelse af farligt affald.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Til fjernelse af ethidiumbromid fra nukleotidopløsninger og geler
  • Maksimal kapacitet er 5mg ethidiumbromid
  • Fjerner også Coomassie pletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Ethidium bromide de-staining bags
Navn note with activation soln.
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Mængde 25 stk.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethidium bromide de-staining bag activation solution
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sicherheitshinweis
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol, Sodiumlauryl sulphate
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.