Få mere at vide
Ethidium bromid, 99,11 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491631 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11491631 1 g
11401641 5 g
11411641 10 g
11421641 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11491631 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219020201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 1239-45-8
Molekylær formel C21H20BrN3
Molekylvægt (g/mol) 394.32
MDL nummer MFCD00011724
InChI nøgle ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
IUPAC navn 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-iumbromid
SMIL [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethidium bromide
Farve Lilla-Rød
Analyseprocentområde 1239-45-8
Mængde 1 g
Formel vægt 394.3