Få mere at vide
Ethidium bromid, 95%, ren
Artikelnummer. 10742791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10742791 1 g Glasflaske 1g
10042120 5 g Glasflaske 5g
11976611 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742791 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170960010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1239-45-8
Molekylær formel C21H20BrN3
Molekylvægt (g/mol) 394.32
MDL nummer MFCD00011724
InChI nøgle ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
IUPAC navn 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
SMIL [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethidium bromide
Smeltepunkt 260.0°C to 262.0°C
Farve Lilla til rød
pH ∼4.5 (1% aq. soln. at 20°C)
Flammepunkt >100°C
Tab ved tørring 5.0% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15,4769
Opløselighedsinformation (1% in water) Clear red
Formel vægt 394.3
Procent renhed 95%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver