Få mere at vide
Ethidium Bromid (1 % opløsning/molekylærbiologi), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10132863
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10132863 10 ml 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10132863 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP130210
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394,32 g/mol
Rav poly flaske; 10 ml
Ethidium Bromid er et interkalerende farvestof, der bruges til visualisering af DNA og RNA i elektroforesegeler og cæsiumchloriddensitetsgradienter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethidium Bromide
Farve Rød
Navn note 1% løsning
CAS 1239-45-8, 7732-18-5
Emballage Klar flaske
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Molekylær formel C21H20BrN3
MDL nummer MFCD00011724
Mængde 10 ml
Merck Index 15, 4769
Fysisk form Væske
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
InChI nøgle ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC navn 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
Molekylvægt (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formel vægt 394.33
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethidium bromide, 1% Solution/Molecular Biology
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3, 8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide