Få mere at vide
Ethiazide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethiazide |
| CAS | 1824-58-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethiazide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 Cl N3 O4 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3-ethyl-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, (±)-Ethiazide, 3-Ethyl-3,4-dihydro-6-chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3-Ethylhydrochlorothiazide, 6-Chloro-3-ethyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, Acthiazidum, Aethiazidum, Eclotizidum, Ethiazide, Neo-diuresal, Salta |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12ClN3O4S2/c1-2-9-12-6-3-5(10)7(18(11,14)15)4-8(6)19(16,17)13-9/h3-4,9,12-13H,2H2,1H3,(H2,11,14,15) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCC1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N |
| Vis mere |