Få mere at vide
Ethiazide, LoGiCal
Artikelnummer. 30463352
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30463352 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30463352 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1811.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethiazide
CAS 1824-58-4
Analyt- eller komponentnavne Ethiazide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H12 Cl N3 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3-ethyl-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, (±)-Ethiazide, 3-Ethyl-3,4-dihydro-6-chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3-Ethylhydrochlorothiazide, 6-Chloro-3-ethyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, Acthiazidum, Aethiazidum, Eclotizidum, Ethiazide, Neo-diuresal, Salta
InChI formel InChI=1S/C9H12ClN3O4S2/c1-2-9-12-6-3-5(10)7(18(11,14)15)4-8(6)19(16,17)13-9/h3-4,9,12-13H,2H2,1H3,(H2,11,14,15)
Løsningstype Neat
SMIL CCC1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 6-chloro-3-ethyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 325.79
Mængde 5 mg
Formel vægt 324.9958 g/mol