Få mere at vide
Ethephon, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324030
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30324030 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30324030 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13230000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethephon
CAS 16672-87-0
Analyt- eller komponentnavne Ethephon
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C2 H6 Cl O3 P
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
InChI formel InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMIL OP(=O)(O)CCCl
IUPAC navn 2-chlorethylfosfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 144.49
Mængde 100 mg
Formel vægt 143,9743 g/mol