Få mere at vide
Ethephon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316586
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316586 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316586 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13230000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethephon
CAS 16672-87-0
Analyt- eller komponentnavne Ethephon
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H6 Cl O3 P
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMIL OP(=O)(O)CCCl
IUPAC navn 2-chlorethylfosfonsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 144.49
Mængde 1 ml
Formel vægt 143,9743 g/mol