Få mere at vide
Ethenzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17948064
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17948064 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17948064 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3063.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethenzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethenzamide
CAS 938-73-8
Analyt- eller komponentnavne Ethenzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzamide, 2-ethoxy-, Benzamide, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxybenzamide, Etamide, Ethbenzamide, Ethenzamid, Ethenzamide, Ethosalicyl, Etocil, Etosalicil, Etosalicyl, Eusal, Katagrippe, Lucamide, NSC 28787, Pirosolvina, Protopyrin, Trancalgyl, o-Ethoxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11)
SMIL CCOc1ccccc1C(=O)N
IUPAC navn 2-ethoxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Mængde 250 mg
Formel vægt 165.079 g/mol