Få mere at vide
Ethenzamide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458909
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458909 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458909 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP3063.0001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethenzamide
CAS 938-73-8
Analyt- eller komponentnavne Ethenzamide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzamide, 2-ethoxy-, Benzamide, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxybenzamide, Etamide, Ethbenzamide, Ethenzamid, Ethenzamide, Ethosalicyl, Etocil, Etosalicil, Etosalicyl, Eusal, Katagrippe, Lucamide, NSC 28787, Pirosolvina, Protopyrin, Trancalgyl, o-Ethoxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11)
Løsningstype Single Solution
SMIL CCOc1ccccc1C(=O)N
IUPAC navn 2-ethoxybenzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 165.079 g/mol