Få mere at vide
Ethenzamide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethenzamide |
| CAS | 938-73-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethenzamide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C9 H11 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzamide, 2-ethoxy-, Benzamide, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxybenzamide, Etamide, Ethbenzamide, Ethenzamid, Ethenzamide, Ethosalicyl, Etocil, Etosalicil, Etosalicyl, Eusal, Katagrippe, Lucamide, NSC 28787, Pirosolvina, Protopyrin, Trancalgyl, o-Ethoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11) |
| Løsningstype | Single Solution |
| SMIL | CCOc1ccccc1C(=O)N |
| Vis mere |