missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethenesulfonyl chloride, TRC

Artikelnummer. 30386638
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386638 100 mg
30372474 500 mg
30371463 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30386638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE677750100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6608-47-5
Molekylær formel C2H3ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 126.56
Synonym Vinylsulfonyl chloride
SMIL ClS(=O)(=O)C=C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethenesulfonyl chloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H3ClO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.