Få mere at vide
Ethenesulfonyl chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethenesulfonyl chloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3ClO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2 |