Få mere at vide
Ethaverine, TRC
Artikelnummer. 17903465
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17903465 100 mg
17962455 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17903465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE676700100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 486-47-5
Molekylær formel C24 H29 N O4
Molekylvægt (g/mol) 395.49
Synonym 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, Perparine, 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, 6,7-Diethoxy-1-(3,4-diethoxybenzyl)isoquinoline, Barbonin, Barbonine, Dyscural, Ethylpapaverine, Ethylpapaverine
IUPAC navn 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methyl]-6,7-diethoxyisoquinolin
SMIL CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethaverine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO4/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3
Formel vægt 395.2097
Procent renhed >95%