Få mere at vide
Ethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30369547
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30369547 25 g
1 options
Artikelnummer. 30369547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE67650025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanolamine
CAS 141-43-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C2 H7 N O
Mængde 25 g
Synonym 2-Aminoethanol, 1-Amino-2-hydroxyethane, 2-Amino-1-ethanol, 2-Aminoethyl alcohol, 2-Ethanolamine, 2-Hydroxyethanamine, 2-Hydroxyethylamine, Aminoethanol, Colamine, ETA, Envision Conditioner PDD 9020, Ethanolamine, Ethylolamine, Glycinol, Kolamin, MEA, MEA (alcohol), MEA 90, MEA-LCI, Mealan, Monoethanolamine, Olamine, R 100, R 100 (amine), Seramine, β-Aminoethanol, β-Aminoethyl alcohol, β-Ethanolamine, β-Hydroxyethylamine
InChI formel InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
SMIL NCCO
IUPAC navn 2-aminoethanol
Molekylvægt (g/mol) 61.08
Formel vægt 61.0528
Procent renhed >95