Få mere at vide
Ethanolaminhydrochlorid, 99+%
Artikelnummer. 10226750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10226750 250 g Glasflaske 250g
10761145 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10226750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217042500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 DKK
    477.65 DKK / 250g
    Spare 92.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 2002-24-6 | C2H7NO·HCl | 97,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2002-24-6
Molekylær formel C2H7NO·HCl
Molekylvægt (g/mol) 97.55
MDL nummer MFCD00012892
InChI nøgle PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
PubChem CID 74819
IUPAC navn 2-aminoethanol;hydrochlorid
SMIL C(CO)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanolamine hydrochloride
Navn note P.A.
Smeltepunkt 84 °C til 86 °C
Farve Beige eller hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH2OH·HCl
Mængde 250 g
Beilstein 04, 275
Merck Index 15, 3782
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 97.55
Procent renhed 99+%
Fysisk form Agglomererende krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanolamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.