Få mere at vide
Ethanolaminhydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11323466
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323466 500 g 500g
11313466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14322.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 2002-24-6 | C2H8ClNO | 97,542 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2002-24-6
Molekylær formel C2H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 97.542
MDL nummer MFCD00012892
InChI nøgle PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
PubChem CID 74819
IUPAC navn 2-aminoethanol;hydrochlorid
SMIL C(CO)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanolamine hydrochloride
Smeltepunkt 83 °C til 86 °C
Mængde 500 g
Beilstein 3542892
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,3727
Formel vægt 97.55
Procent renhed ≥98%