Få mere at vide
Ethanolamine-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanolamine-d7 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2,4D/hD2 |
| Formel vægt | 68.097 |