Få mere at vide
Ethanolamine-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanolamine-d7 |
| CAS | 1219802-89-7 |
| Molekylær formel | C2 D7 N O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-ol-d, 2-(amino-d2)- (ACI), 2-(Amino-d2)ethan-1,1,2,2-d4-ol-d (ACI), Ethanolamine-d7, 2-Aminoethanol-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2,4 D/hD2 |
| SMIL | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | N,N,1,1,2,2-hexadeuterio-2-deuteriooxyethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 68.126 |
| Formel vægt | 68.097 g/mol |
| Vis mere |