Få mere at vide
Ethanolamin, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10264190 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10264190 2.5 L 2.5 L
10736481 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10264190 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/0701/17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 141-43-5
Molekylær formel C2H7NO
Molekylvægt (g/mol) 61.08
MDL nummer MFCD00008183
InChI nøgle HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
IUPAC navn 2-aminoethanol
SMIL NCCO
Tekniske data
Smeltepunkt 10 °C
Farve Farveløs
pH 12
Kogepunkt 170 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 2.5 L
Dampdensitet 2.1
Formel vægt 61,08 g/mol
Damptryk 0,48 mmHg ved 20 °C
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanolamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.