Få mere at vide
Ethanolamin, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11465160
Skift visning
Mængde:
500 mL
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
2000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465160 4 x 500 mL 2000ml
11455160 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036260.AY
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61,08 g/mol
Det bruges også i messenger-molekyler såsom palmitoylethanolamid, som har en effekt på CB1-receptorer. Ethanolamin bruges som scrubber til fjernelse af methylbromid. Polyanilin doping ethanolamin bruges til modificeret elektrodeforberedelse til at måle urinsyre i menneskekroppen med tilstedeværelsen af antiscorbutinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-43-5
Molekylær formel C2H7NO
Molekylvægt (g/mol) 61.08
MDL nummer MFCD00008183
InChI nøgle HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
SMIL NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanolamine
Navn note Til analyse ACS
Smeltepunkt 10 °C
Tæthed 1.012 g/mL
Kogepunkt 169 °C til 170 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Analyseprocentområde >99 +%
Lugt Ammoniak-lignende
Brydningsindeks 1.454
Mængde 4 x 500 mL
FN nummer UN2491
Beilstein 505944
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Merck Index 14,3727
Opløselighedsinformation Blandet i vand.
IUPAC navn 2-aminoethanol
Formel vægt 61.08
Procent renhed ≥99%
Grad ACS
Fysisk form Væske