Få mere at vide
Ethanolamin, 99%
Artikelnummer. 10033213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10033213 250 mL -
10133100 1 L 1 L
10103200 2.5 L 2.5 L
10552541 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10033213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149582500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.35 DKK
    207.65 DKK / 250ml
    Spare 23.70 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-43-5
Molekylær formel C2H7NO
Molekylvægt (g/mol) 61.08
MDL nummer MFCD00008183
InChI nøgle HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
SMIL NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanolamine
Navn note 99%
Smeltepunkt 10,3 °C
Tæthed 1.0120g/mL
Kogepunkt 170,0 °C
Flammepunkt 92 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH2OH
Brydningsindeks 1,4530 til 1,4550
Mængde 250 mL
Beilstein 04, 274
Fieser 01,357; 02,189; 04,222; 16,162
Merck Index 15, 3782
Specifik vægtfylde 1.012
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet med methanol og acetone, opløseligt i benzen, ether, ccl4 og n-heptan
IUPAC navn 2-aminoethanol
Viskositet 24 mPa (20 °C)
Formel vægt 61.08
Damptryk 0,48 mmHg ved 20 °C
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanolamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.