Få mere at vide
Ethanolamin, 99 %, H 2 O max. 0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368097
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368097 250 g 250g
11358097 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022793.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 141-43-5 | Molecular Formula: C2H7NO | Molecular Weight: 61.08 g/mol
Ethanolamin bruges som overfladeaktivt middel, fluorimetrisk reagens og til at fjerne CO2 og H2S fra naturgas og andre gasser, funktionelle væsker, mellemprodukter. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af rengøringsmidler, emulgatorer, polermidler, lægemidler, korrosionsinhibitorer, kemiske mellemprodukter, ionbyttermidler, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler, elektriske og elektroniske produkter, papirprodukter, produkter til personlig pleje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-43-5
Molekylær formel C2H7NO
Molekylvægt (g/mol) 61.08
MDL nummer MFCD00008183
InChI nøgle HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
IUPAC navn 2-aminoethanol
SMIL NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanolamine
Smeltepunkt 10 °C
Tæthed 1.012 g/mL
Kogepunkt 169 °C til 170 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Lugt Ammoniak-lignende
Brydningsindeks 1.454
Mængde 250 g
FN nummer UN2491
Beilstein 505944
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Merck Index 14,3727
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, æter og kulstoftetrachlorid.
Formel vægt 61.08
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) H2O 0.5% max.
Fysisk form Væske