Få mere at vide
Ethanolamin, 98+%
Artikelnummer. 11499203
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499203 500 g 500g
11409213 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11697.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61,08 g/mol
Ethanolamin bruges også i messenger-molekyler såsom palmitoylethanolamid, som har en effekt på CB1-receptorer. Ethanolamin bruges som scrubber til fjernelse af methylbromid. Polyanilin doping ethanolamin bruges til modificeret elektrodeforberedelse til at måle urinsyre i menneskekroppen med tilstedeværelsen af antiscorbutinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethanolamin bruges også i messenger-molekyler såsom palmitoylethanolamid, som har en effekt på CB1-receptorer. Ethanolamin bruges som scrubber til fjernelse af methylbromid. Polyanilin doping ethanolamin bruges til modificeret elektrodeforberedelse til at måle urinsyre i menneskekroppen med tilstedeværelsen af antiscorbutinsyre.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevar det væk fra varme, gnister, åben ild, varme overflader og røg. Opbevaringsområdet skal være sikkert og lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-43-5
Molekylær formel C2H7NO
Molekylvægt (g/mol) 61.08
MDL nummer MFCD00008183
InChI nøgle HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
SMIL NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanolamine
Smeltepunkt 10 °C
Tæthed 1.012
Kogepunkt 169 °C til 170 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Lugt Ammoniak-lignende
Lineær formel HOCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.454
Mængde 500 g
FN nummer UN2491
Beilstein 505944
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Merck Index 14,3727
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
IUPAC navn 2-aminoethanol
Formel vægt 61.08
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanolamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanolamine