Få mere at vide
Ethanolamin, 98+%
Beskrivelse
Ethanolamin bruges også i messenger-molekyler såsom palmitoylethanolamid, som har en effekt på CB1-receptorer. Ethanolamin bruges som scrubber til fjernelse af methylbromid. Polyanilin doping ethanolamin bruges til modificeret elektrodeforberedelse til at måle urinsyre i menneskekroppen med tilstedeværelsen af antiscorbutinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethanolamin bruges også i messenger-molekyler såsom palmitoylethanolamid, som har en effekt på CB1-receptorer. Ethanolamin bruges som scrubber til fjernelse af methylbromid. Polyanilin doping ethanolamin bruges til modificeret elektrodeforberedelse til at måle urinsyre i menneskekroppen med tilstedeværelsen af antiscorbutinsyre.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevar det væk fra varme, gnister, åben ild, varme overflader og røg. Opbevaringsområdet skal være sikkert og lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanolamine |
| Smeltepunkt | 10 °C |
| Tæthed | 1.012 |
| Kogepunkt | 169 °C til 170 °C |
| Flammepunkt | 93 °C (199 °F) |
| Lugt | Ammoniak-lignende |
| Lineær formel | HOCH2CH2NH2 |
| Brydningsindeks | 1.454 |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN2491 |
| Vis mere |