missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethanolamine-13C2, TRC

Artikelnummer. 30371206
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371206 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371206 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE676502100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethanolamine-13C2
CAS 143557-81-7
Molekylær formel 13C2 H7 N O
Mængde 100 mg
Synonym Ethanol-13C2, 2-amino- (9CI), 2-Aminoethanol-1,2-13C2, Ethanolamine-13C2, 2-Aminoethanol-13C2
InChI formel InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1,2+1
SMIL N[13CH2][13CH2]O
IUPAC navn 2-amino(1,2-^{13}C_{2})ethanol
Molekylvægt (g/mol) 63.068
Formel vægt 63.059
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.