Få mere at vide
Ethanolamine-13C2 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanolamine-13C2 Hydrochloride |
| CAS | 1173019-25-4 |
| Molekylær formel | 13C2H7NO • (HCl) |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-Aminoethanol-13C2 Hydrochloride, 1-Amino-2-hydroxyethane-13C2 Hydrochloride, 2-Amino-1-ethanol-13C2 Hydrochloride, 2-Aminoethanol-13C2 Hydrochloride, 2-Aminoethyl Alcohol-13C2 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H/i1+1,2+1; |
| SMIL | N[13C][13C]O.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 63.073646 |