Få mere at vide
Ethanolamin @ 1000 μg/ml i H2O, VHG™
Artikelnummer. 17979984
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17979984 100 ml
17948584 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17979984 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGIETA1K100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Ethanolamin @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanolamine
CAS 141-43-5
Metoder Ionkromatografi
Analyt- eller komponentnavne Ethanolamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H7 N O
Synonym C2H7NO, Trolamine Imp. A (EP), 2-Aminoethanol, 1-Amino-2-hydroxyethane, 2-Amino-1-ethanol, 2-Aminoethyl alcohol, 2-Ethanolamine, 2-Hydroxyethanamine, 2-Hydroxyethylamine, Aminoethanol, Colamine, ETA, Envision Conditioner PDD 9020, Ethanolamine, Ethylolamine, Glycinol, Kolamin, MEA, MEA (alcohol), MEA 90, MEA-LCI, Mealan, Monoethanolamine, Olamine, R 100, R 100 (amine), Seramine, beta-Aminoethanol, beta-Aminoethyl alcohol, beta-Ethanolamine, beta-Hydroxyethylamine, Ifosfamide Impurity D, Trolamine Impurity A, 2-Aminoethanol, 1,10-Decanedicarboxylic Acid, 1,10-Dicarboxydecane, 1,12-Dodecanedioic Acid, Corfree M 2, Decamethylenedicarboxylic Acid, NSC 400242, SL-AH, n-Dodecane-α,ω-dioic Acid, n-Dodecanedioic Acid
InChI formel InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
SMIL NCCO
IUPAC navn 2-aminoethanol
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 61.08
Mængde 100 ml
Formel vægt 61,0528 g/mol