Få mere at vide
Ethanol (uafgift), SPECTRANAL™ , Absolut,≥ 99,8% (GC), salg ikke i Tyskland, kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15674700
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15674700 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15674700 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 349351L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Ethanol (Untaxed)
Smeltepunkt -114°C (literature)
Navn note SPECTRANAL™, Absolute, ≥99.8% (GC), sales not in Germany, for license holders only
CAS 64-17-5
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 1 L
Flammepunkt 12°C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H6O
Lineær formel CH3CH2OH
MDL nummer MFCD00003568
FN nummer UN1170
Beilstein 1718733
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kogepunkt 78°C to 79°C
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vægt 46
Procent renhed >99.8%
Grad Absolut
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.