Få mere at vide
Ethanol (Untaxed), Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15615715
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Grad:
ACS
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15615715
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 322211LGL
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Puriss. p.a., absolute, ≥99.8% (GC), for license holders only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol (Untaxed)
Smeltepunkt -115°C
CAS 64-17-5
Farve Colorless
Kogepunkt 78°C to 79°C (1.013 hPa)
Mængde 1 L
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C2H6O
Synonym Ethyl alcohol
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Procent renhed 0.998
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.