Få mere at vide
Ethanol (uafgift), Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., 96 % (v/v), kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly flaske
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
30kg
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol (Untaxed) |
| Smeltepunkt | -114°C (literature) |
| Navn note | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Tæthed | 0.789 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kogepunkt | 78°C to 79°C |
| Mængde | 30 kg |
| Flammepunkt | 12°C |
| Emballage | Rustfri stål dåse |
| Lineær formel | CH2Cl2 |
| Vis mere |