Få mere at vide
Ethanol (uafgift), Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., 96 % (v/v), kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol (Untaxed) |
| Smeltepunkt | -114°C (literature) |
| Navn note | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Tæthed | 0.789 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 12°C |
| Emballage | Poly flaske |
| Lineær formel | CH2Cl2 |
| FN nummer | UN1170 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.