Få mere at vide
Ethanol (uafgift), CHROMASOLV™ , absolut, for HPLC, salg ikke i Tyskland1,≥ 99,8% (GC), kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
1 L
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol |
| Smeltepunkt | -114 °C |
| Navn note | absolute, for HPLC |
| Tæthed | 0.789g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 78°C |
| Mængde | 1 L |
| Brydningsindeks | n20/D 1.3600 |
| Lineær formel | CH3CH2OH |
| Damptryk | 44.6mmHg (20 °C) |
| Beilstein | 1718733 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.