Få mere at vide
Ethanol (uafgift), CHROMASOLV™ , absolut, for HPLC, salg ikke i Tyskland1,≥ 99,8% (GC), kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15624640
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15624640 4 x 2.5 L Pakke med 4
15694630 1 L 1 L
15604640 2.5 L 2.5 L
15614640 2.5 L-PC 2.5 L
15634640 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15624640 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 348704X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
MDL nummer MFCD00003568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol (Untaxed)
Smeltepunkt -114°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™, absolute, for HPLC, sales not in Germany1, ≥99.8% (GC), for license holders only
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt 12°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2OH
FN nummer UN1170
Beilstein 1718733
Kogepunkt 78°C to 79°C
Formel vægt 46
Procent renhed >99.8%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.