Få mere at vide
Ethanol (Taxed), CHROMASOLV™, for HPLC, absolute, ≥99.8%, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15624530
Click to view available options
Mængde:
4 x 2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
Packungsgröße:
Pakke med 4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15624530
Marke: Honeywell-Chromasolv 348524X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
MDL nummer MFCD00003568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Ethanol (Taxed)
Smeltepunkt -114°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™, for HPLC, absolute, ≥99.8%, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Kogepunkt 78°C to 79°C
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt 12°C
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CH3CH2OH
FN nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formel vægt 46
Procent renhed >99.8%
Grad HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt