Få mere at vide
Ethanol (afgiftsbelagt), CHROMASOLV™ , absolut, for gradienteluering, 99,9 %, for indenlandsk salg i Tyskland, Frankrig, Irland og Storbritannien, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15634730
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15634730 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15624730 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15634730 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 349632.5L
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol (Taxed)
Smeltepunkt -114°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™, absolute, for gradient elution, 99.9%, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 12°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel KBr
FN nummer UN1170
Beilstein 1718733
Kogepunkt 78°C to 79°C
Formel vægt 46
Procent renhed >99.9%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol