Få mere at vide
Ethanolopløsning (uden afgift), testet efter Ph.Helv., 70 % (v/v) i H2O, kun for licensindehavere, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15650630
Skift visning
Mængde:
1 L
25 L
Emballage:
Poly flaske
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15650630 25 L Rustfri stål dåse 25 L
15630630 1 L Poly flaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15650630 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 0287725L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3565.00 DKK
    2872.67 DKK / 25 L
    Spare 692.33 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Molekylær formel C2H6O
MDL nummer MFCD00003568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol solution (Untaxed)
Navn note Testet ifølge Ph.Helv., 70 % (v/v) i H2O, kun for licensindehavere
CAS min % ≥70.0000%, ≥30.0000%
CAS Max % <90.0000%, <50.0000%
Tæthed 0.886 g/cm3
Mængde 25 L
Flammepunkt 22 °C
Emballage Rustfri stål dåse
Lineær formel CH3CH2OH
FN nummer UN1170
Beilstein 1718733
Kogepunkt 77 °C
Molekylvægt (g/mol) 46.07