Få mere at vide
Ethanolopløsning (uafgift), Testet i henhold til Ph.Helv., 70 % (v/v) i H2O kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol solution (Untaxed) |
| Navn note | Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only |
| CAS min % | ≥70.0000%, ≥30.0000% |
| CAS Max % | <90.0000%, <50.0000% |
| Tæthed | 0.886 g/cm3 |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 22°C |
| Emballage | Poly flaske |
| Lineær formel | CH3CH2OH |
| FN nummer | UN1170 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethanol solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?