Få mere at vide
Ethanolopløsning, denatureret, steril, lavet med USP Vand til injektion, 70%, BAKER™ , J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol Solution |
| Navn note | Denatured, Sterile, Made with USP Water for Injection |
| CAS | 64-17-5 |
| Mængde | 1 gL |
| Flammepunkt | 25.00°C |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 0.88kg |
| Molekylær formel | C2H6O |
| Synonym | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
| InChI nøgle | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |