Få mere at vide
Ethanolopløsning 96%, Molekylær Biologisk Grad, Reguleret, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-5155068
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15552393
Brand: Fisher BioReagents BP8202500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Ideel til at koncentrere nukleinsyreprøver ved præcipitation
  • DNase og Protease testet for at verificere fravær af hydrolytiske enzymer
  • Kombiner denne blanding med kommerciel“ mini-forberedelse“ sæt eller traditionel udvinding
  • Absolut ethanol af ACS-kvalitet, der bruges til fremstilling af opløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 96% Ethanol Solution
Smeltepunkt -114 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.80 g/cm3
Kogepunkt 78°C
Mængde 500 mL
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning ≤0.001%
Vand 2% to 6% (GC to TCD)
Grad Molekylær biologi