Få mere at vide
Ethanolopløsning 96%, Molekylær Biologisk Grad, Reguleret, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 15518181
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15518181 1 L 1 L
15552393 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15518181 Leverandør Fisher Bioreagents Leverandørnr. BP82021
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Ideel til at koncentrere nukleinsyreprøver ved præcipitation
  • DNase og Protease testet for at verificere fravær af hydrolytiske enzymer
  • Kombiner denne blanding med kommerciel“ mini-forberedelse“ sæt eller traditionel udvinding
  • Absolut ethanol af ACS-kvalitet, der bruges til fremstilling af opløsning
  • 96% Ethanol Mol Bio 1/EA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 96% Ethanol Solution
Mængde 1 L
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning ≤0.001%
Vand 2% til 6% (GC til TCD)
Grad Molekylær biologi
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol Solution 96%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.